Learn More
Brady™ Vinyl Printer Labels
For use with label printer.
39.35€ - 560.00€
Specifica
Materiale | Vinile |
---|---|
Product Type | Printer Label |
Etichette per riga | 1 |
Codice del prodotto | Marca | Colore | Larghezza (sistema metrico) | Altezza (sistema metrico) | Tipo di adesivo | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Colore | Larghezza (sistema metrico) | Altezza (sistema metrico) | Tipo di adesivo | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||
11797124
|
Brady™
114973 |
Bianco | 38.10 mm | 101.60 mm | Gomma riposizionabile, Repositionable | N/A | |||
11761815
|
Brady™
115108 |
Bianco/trasparente | 25.4 mm | 12.7 mm | Acrilico permanente, Permanent | N/A | |||
11721845
|
Brady™
115040 |
Bianco | 38.10 mm | 11.15 mm | Gomma riposizionabile, Repositionable | N/A | |||
11711845
|
Brady™
115037 |
Bianco | 19 mm | 19 mm | Gomma riposizionabile, Repositionable | N/A | |||
11721785
|
Brady™
115033 |
Bianco/trasparente | 25.4 mm | 12.7 mm | Acrilico permanente, Permanent | N/A | |||
11751815
|
Brady™
115039 |
Bianco | 25.4 mm | 12.7 mm | Gomma riposizionabile, Repositionable | N/A | |||
11771715
|
Brady™
114854 |
Bianco | 12.7 mm | 12.7 mm | Gomma riposizionabile, Repositionable | N/A | |||
11707274
|
Brady™
114757 |
Bianco | 25.4 mm | 25.4 mm | Gomma riposizionabile, Repositionable | N/A | |||
11761725
|
Brady™
115030 |
Bianco/trasparente | 38.10 mm | 25.4 mm | Acrilico permanente, Permanent | N/A | |||
11767294
|
Brady™
114972 |
Bianco | 38.10 mm | 101.6 mm | Gomma riposizionabile, Repositionable | N/A | |||
11737104
|
Brady™
114780 |
Bianco | 25.4 mm | 76.2 mm | Gomma riposizionabile, Repositionable | N/A | |||
11757294
|
Brady™
114971 |
Giallo/trasparente | 38.10 mm | 38.1 mm | Acrilico permanente, Permanent | N/A | |||
11741815
|
Brady™
115038 |
Bianco | 25.4 mm | 25.4 mm | Gomma riposizionabile, Repositionable | N/A | |||
11787274
|
Brady™
114809 |
Bianco | 38.10 mm | 19 mm | Gomma riposizionabile | N/A | |||
11781835
|
Brady™
115031 |
Bianco/trasparente | 12.7 mm | 38 mm | Acrilico permanente, Permanent | N/A | |||
11781735
|
Brady™
114730 |
Bianco | 19 mm | 76.2 mm | Gomma riposizionabile, Repositionable | N/A | |||
11747294
|
Brady™
114970 |
Rosso/trasparente | 25.4 mm | 38.1 mm | Acrilico permanente, Permanent | N/A | |||
11787264
|
Brady™
114751 |
Bianco | 25.4 mm | 19 mm | Gomma riposizionabile, Repositionable | N/A | |||
11797294
|
Brady™
115000 |
Bianco/trasparente | 25.4 mm | 25.4 mm | Acrilico permanente, Permanent | N/A | |||
11711785
|
Brady™
115029 |
Bianco/trasparente | 50.8 mm | 101.6 mm | Acrilico permanente, Permanent | N/A | |||
11787294
|
Brady™
114994 |
Bianco/trasparente | 44.25 mm | 4.62 mm | Acrilico permanente, Permanent | N/A | |||
11737144
|
Brady™
114990 |
Bianco/trasparente | 49.28 mm | 3.81 mm | Acrilico permanente, Permanent | N/A | |||
Descrizione
- Repositionable rubber-based adhesive
- Semi-gloss finish
- For panel identification and wire and cable marking
Specifica
Vinile | |
Printer Label | |
1 |