Learn More
Brady™ Vinyl Printer Labels
For use with label printer.
Marca: Brady™ 114994
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
- Repositionable rubber-based adhesive
- Semi-gloss finish
- For panel identification and wire and cable marking
Specifica
Conformità RoHS in base alla modifica 2005/618/CE MCV della direttiva RoHS 2002/95/CE, certificazione UL | |
Acrilico permanente, Permanent | |
Opaco | |
Vinile | |
Printer Label | |
BMP™71 | |
100/Pk. | |
Alt. 38.10 x larg. 44.25 mm | |
0.025 mm | |
Da 7 a 0 | |
44.25 mm | |
12.70 mm |
BMP71 Label Printer Labels | |
Bianco/trasparente | |
Self-laminating | |
Trasferimento termico | |
Identificazione in laboratorio, comunicazione voce e dati, marcatura di fili e cavi | |
1 | |
Rettangolo | |
Da –40 a 70 °C | |
41.28 mm | |
38.10 x 44.45 mm | |
4.62 mm |
Titolo del prodotto
Brady™ Vinyl Printer Labels > Color: White/Transparent; Dimensions: 44.25W x 38.10mmH; Finish: Matte; Quantity: 100/pk