Learn More
Brady™ Vinyl Printer Labels
For use with label printer.
Marca: Brady™ 115000
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
- Repositionable rubber-based adhesive
- Semi-gloss finish
- For panel identification and wire and cable marking
Specifica
Conformità RoHS in base alla modifica 2005/618/CE MCV della direttiva RoHS 2002/95/CE, certificazione UL | |
Acrilico permanente, Permanent | |
Opaco | |
Vinile | |
Printer Label | |
BMP™71 | |
1000/Pk. | |
Alt. 19 x larg. 25.4 mm | |
0.025 mm | |
Da 10 a 4 | |
25.4 mm | |
9.53 mm |
BMP71 Label Printer Labels | |
Bianco/trasparente | |
Self-laminating | |
Trasferimento termico | |
Identificazione di fili e cavi | |
1 | |
Rettangolo | |
Da –40 a 70 °C | |
22.23 mm | |
19.05 x 25.40 mm | |
25.4 mm |
Titolo del prodotto
Brady™ Vinyl Printer Labels > Color: White/Transparent; Dimensions: 25.4W x 19mmH; Finish: Matte; Quantity: 1000/pk