Learn More
Brady™ Vinyl Printer Labels
For use with label printer.
Marca:  Brady™ 115039
Codice prodotto. 11751815
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi »
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Repositionable rubber-based adhesive
  • Semi-gloss finish
  • For panel identification and wire and cable marking
Specifica
Specifica
Certificazione UL, conforme alla modifica 2005/618/CE MCV della direttiva RoHS 2002/95/CE
Gomma riposizionabile, Repositionable
Bianco
Vinile
Printer Label
BMP™71
5000/Pk.
Alt. 25.4 x larg. 25.4 mm
0.046 mm
Da 12 a 10
25.4 mm
6.06 mm
Bulk BMP71 Label Printer Labels
Vinile
Semilucido
Trasferimento termico
Marcatura di fili e cavi
1
Quadrato
Da –40 a 80 °C
28.58 mm
25.40 x 25.40 mm
12.7 mm