Learn More
Adattatore presa/cono Quickfit™
Per collegare tra loro contenitori grandi e piccoli. L'attacco QuickFit™ sull'adattatore a cono include un braccio laterale per il collegamento di un tubo flessibile in gomma.
30.45€ - 185.00€
Products 9
Product Code Brand Cone Size N. giunto rastremato standard Price Quantity & Availability  
Product Code Brand Cone Size N. giunto rastremato standard Price Quantity & Availability  
12028371
missing translation for 'viewDocuments'
Quickfit
MF17/1/SC
14/23 14/23
30.45€
Pezzo
Only null left
Spedizione stimata: 19-09-2025
Add to basket
10440485
missing translation for 'viewDocuments'
Quickfit
MF18/2/SC
19/26 19/26
36.60€
Pezzo
Only null left
Spedizione stimata: 08-07-2025
Add to basket
12048371
missing translation for 'viewDocuments'
Quickfit
MF18/3/SC
24/29 19/26
36.60€
Pezzo
Only null left
Spedizione stimata: 19-09-2025
Add to basket
12058371
missing translation for 'viewDocuments' Promotion Details
Quickfit
MF18/33/SC
24/29 24/29
44.00€
Pezzo
Only null left
Spedizione stimata: 29-07-2025
Add to basket
12455316
missing translation for 'viewDocuments'
Quickfit
MF18/44/SC
29/32 29/32
39.76€
Pezzo
Only null left
Spedizione stimata: 05-08-2025
Add to basket
12465316
missing translation for 'viewDocuments'
Quickfit
MF18/5/SC
34/35 19/26
36.60€
Pezzo
15507940
missing translation for 'viewDocuments'
Quickfit
MF18/4/SC
29/32 19/26
185.00€
pezzi 5
Only null left
Spedizione stimata: 05-08-2025
Add to basket
15587930
missing translation for 'viewDocuments'
Quickfit
MF17/2/SC
19/26 14/23
152.00€
pezzi 5
Only null left
Spedizione stimata: 14-10-2025
Add to basket
15597930
missing translation for 'viewDocuments'
Quickfit
MF17/3/SC
NS 24/29 NS 24/29
152.00€
pezzi 5
Only null left
Spedizione stimata: 19-09-2025
Add to basket
Description
Description
Quickfit™ Tubing Adapter with Side-arm for attachment of rubber hose
  • Con braccio laterale per il fissaggio di tubi flessibili in gomma ecc.
  • Connettore filettato in plastica rimovibile per il montaggio facile e sicuro di tubi flessibili
Videos
SDS
Documents
Documents
Certificates
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Adattatore presa/cono Quickfit™