Learn More
Adattatore presa/cono Quickfit™
Per collegare tra loro contenitori grandi e piccoli. L'attacco QuickFit™ sull'adattatore a cono include un braccio laterale per il collegamento di un tubo flessibile in gomma.
Marca:  Quickfit MF18/4/SC
Codice prodotto. 15507940
  • 185.00€ / pezzi 5
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 24-10-2025
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
Quickfit™ Tubing Adapter with Side-arm for attachment of rubber hose
  • With sidearm for the attachment of rubber hose etc
  • Detachable plastic screwthread connector allows flexible tubing to be fitted easily and safely
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
29/32
Borosilicate Glass
19/26
Detachable Plastic screw thread connector
Side-arm tubing adapter