Learn More
Adattatore presa/cono Quickfit™
Per collegare tra loro contenitori grandi e piccoli. L'attacco QuickFit™ sull'adattatore a cono include un braccio laterale per il collegamento di un tubo flessibile in gomma.
Marca: Quickfit MF18/3/SC
28.19 EUR valido fino al 2025-06-13
Usa il codice promo "24123" per avere il tuo prezzo promozionale.
Descrizione
Quickfit™ Tubing Adapter with Side-arm for attachment of rubber hose
- With sidearm for the attachment of rubber hose etc
- Detachable plastic screwthread connector allows flexible tubing to be fitted easily and safely
Specifica
24/29 | |
Vetro borosilicato Pyrex | |
19/26 |
Connettore filettato in plastica staccabile | |
Adattatore per tubazioni con derivazione laterale |