Learn More
Adattatore presa/cono Quickfit™
Per collegare tra loro contenitori grandi e piccoli. L'attacco QuickFit™ sull'adattatore a cono include un braccio laterale per il collegamento di un tubo flessibile in gomma.
Marca:  Quickfit MF18/2/SC
24.99 EUR valido fino al 2025-06-13
Usa il codice promo "24123" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 10440485
  • 36.60€ / Pezzo
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 20-10-2025
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
Quickfit™ Tubing Adapter with Side-arm for attachment of rubber hose
  • With sidearm for the attachment of rubber hose etc
  • Detachable plastic screwthread connector allows flexible tubing to be fitted easily and safely
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
19/26
Vetro borosilicato Pyrex
19/26
Connettore filettato in plastica staccabile
Adattatore per tubazioni con derivazione laterale