Learn More
Ansell Edmont™ Marigold™ Blue Natural Rubber Latex Immersion Gloves
Designed with high flexibility and excellent dexterity for chemical and liquid protection.
79.50€
Specifica
Materiale parte posteriore Rubber Latex
Certificazione/Conformità Standards EN 374, EN 407, EN 388 : 2241, 21 CFR (USA), CFIA (Canada)
Materiale polso Natural Rubber Latex
Coating Material Natural Rubber Latex
Latex Free No
Visualizza altre specifiche
Prodotti 5
Codice del prodotto Marca Size Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Size Prezzo Quantità e disponibilità  
15396484
Vedere i documenti
Ansell Edmont™
A029100
10 Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
15306494
Vedere i documenti
Ansell Edmont™
A029110
11 Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
15366484
Vedere i documenti
Ansell Edmont™
A029080
8 79.50€
12 paia
Qty Price Break Available
Solo null disponibili
In stock
Edge
Aggiungi al carrello
15356484
Vedere i documenti
Ansell Edmont™
A029070
7 79.50€
12 paia
Qty Price Break Available
Solo null disponibili
In stock
Edge
Aggiungi al carrello
15376484
Vedere i documenti
Ansell Edmont™
A029090
9 Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
Descrizione
Descrizione
  • Crinkle finish provides grip in wet and dry environments
  • Polyamide seamless liner
  • Wrinkle natural rubber latex coating
  • Gauntlet cuff
Specifica
Specifica
Rubber Latex
Natural Rubber Latex
No
50 mil
Natural Rubber Latex
144 Pairs
Standards EN 374, EN 407, EN 388 : 2241, 21 CFR (USA), CFIA (Canada)
Natural Rubber Latex
Immersion Gloves
Elasticated
Astroflex
Chemical and liquid