Learn More
Ansell Edmont™ Marigold™ Blue Natural Rubber Latex Immersion Gloves
Codice prodotto. 15356484 Sfoglia Tutto Ansell Prodotti
Click to view available options
Size:
7
8
9
10
11
È possible ordinare fino a esaurimento dello stock disponibile. Qualora un articolo alternativo sia stato identificato, lo stesso sarà visibile qui di seguito
È possible ordinare fino a esaurimento dello stock disponibile. Qualora un articolo alternativo sia stato identificato, lo stesso sarà visibile qui di seguito
Designed with high flexibility and excellent dexterity for chemical and liquid protection.
  • Crinkle finish provides grip in wet and dry environments
  • Polyamide seamless liner
  • Wrinkle natural rubber latex coating
  • Gauntlet cuff
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale parte posteriore Rubber Latex
Certificazione/Conformità Standards EN 374, EN 407, EN 388 : 2241, 21 CFR (USA), CFIA (Canada)
Materiale polso Natural Rubber Latex
Coating Material Natural Rubber Latex
Latex Free No
Product Type Immersion Gloves
Size 7
Spessore (sistema imperiale) 50 mil
Stile polso guanto Elasticated
Rivestimento interno Natural Rubber Latex
Modello Astroflex
Quantità 144 Pairs
Resistente a Chemical and liquid