Learn More
Ansell Edmont™ Marigold™ Blue Natural Rubber Latex Immersion Gloves
Designed with high flexibility and excellent dexterity for chemical and liquid protection.
Marca:  Ansell Edmont™ A029100
Codice prodotto. 15396484
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi »
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Crinkle finish provides grip in wet and dry environments
  • Polyamide seamless liner
  • Wrinkle natural rubber latex coating
  • Gauntlet cuff
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
Rubber Latex
Natural Rubber Latex
No
10
Elasticated
Astroflex
Chemical and liquid
Standards EN 374, EN 407, EN 388 : 2241, 21 CFR (USA), CFIA (Canada)
Natural Rubber Latex
Immersion Gloves
50 mil
Natural Rubber Latex
144 Pairs
Certificati
Promozioni
Promozioni
Titolo del prodotto
Ansell Edmont™ Marigold™ Blue Natural Rubber Latex Immersion Gloves > Misura: 10