Learn More
Bel Art™ Rack per provette di formato ridotto Poxygrid™ SP Scienceware™
Per l'uso in bagni d'acqua, cappe a flusso laminare, cappe chimiche o qualsiasi luogo in cui lo spazio è limitato
34.05€ - 46.90€
Specifica
Product Type | Test Tube Rack |
---|---|
Autoclavabile | Sì |
Forma | Rettangolare |
Ripiani | 3 Tiers |
Sovrapponibile | Yes, When Empty |
Codice del prodotto | Marca | Colore | Posizioni | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Colore | Posizioni | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
12386969
|
Bel Art™
F18788-1601 |
Blu | 24 |
42.69€
Pezzo |
Spedizione stimata: 29-07-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|||
15590042
|
Bel Art™
F18788-1600 |
Verde | 24 |
46.20€
Pezzo |
Spedizione stimata: 24-07-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|||
15510052
|
Bel Art™
F18788-2000 |
Verde | 20 |
45.85€
Pezzo |
Spedizione stimata: 24-07-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|||
12376969
|
Bel Art™
F18788-1301 |
Blu | 36 |
43.95€
Pezzo |
Spedizione stimata: 24-07-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|||
12396969
|
Bel Art™
F18788-2001 |
Blu | 20 |
38.27€
Pezzo |
Spedizione stimata: 22-08-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|||
15580042
|
Bel Art™
F18788-1300 |
Verde | 36 | N/A | |||||
15500052
|
Bel Art™
F18788-1603 |
Arancione | 24 |
40.73€
Pezzo |
Spedizione stimata: 22-08-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|||
15520052
|
Bel Art™
F18788-2003 |
Arancione | 20 |
46.90€
Pezzo |
Spedizione stimata: 24-07-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|||
Descrizione
- Rivestimento epossidico per resistenza alle sostanze chimiche e alla corrosione
- Fori quadrati nella griglia
- Tre piani con fondo a griglia scanalato
- Per contenere provette con diametro di 10-13, 13-16 o 16-20 mm
- Sterilizzabile in autoclave
- Inerti a solventi organici, sali, acidi e alcali deboli
- Resistenti a temperature da -223°C (-369°F) a 121°C (250°F)
Specifica
Test Tube Rack | |
Rettangolare | |
Yes, When Empty |
Sì | |
3 Tiers | |
Non sterile |