Learn More
Bel Art™ Rack per provette di formato ridotto Poxygrid™ SP Scienceware™
Per l'uso in bagni d'acqua, cappe a flusso laminare, cappe chimiche o qualsiasi luogo in cui lo spazio è limitato
Marca: Bel Art™ F18788-2001
36.36 EUR valido fino al 2025-06-13
Usa il codice promo "24123" per avere il tuo prezzo promozionale.
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
- Rivestimento epossidico per resistenza alle sostanze chimiche e alla corrosione
- Fori quadrati nella griglia
- Tre piani con fondo a griglia scanalato
- Per contenere provette con diametro di 10-13, 13-16 o 16-20 mm
- Sterilizzabile in autoclave
- Inerti a solventi organici, sali, acidi e alcali deboli
- Resistenti a temperature da -223°C (-369°F) a 121°C (250°F)
Specifica
Rack, semi-provette | |
Sì | |
Tubes (18 to 20 mm) | |
20 | |
3 Tiers | |
Non-sterile | |
1 ciascuno | |
12.5 x 10.8 x 6.4 cm | |
10.8 cm | |
20 mm |
5 x 4 | |
Blu | |
Acciaio | |
Rettangolare | |
Yes, When Empty | |
Provette da 16-20 mm | |
Da -223 °C a 121 °C | |
12.5 cm | |
6.4 cm |
Titolo del prodotto
Bel Art™ Rack per provette di formato ridotto Poxygrid™ SP Scienceware™ > Dimensions (L x W x H): 12.5 x 10.8 x 6.4cm