Learn More
Bel Art™ Rack per provette di formato ridotto Poxygrid™ SP Scienceware™
Per l'uso in bagni d'acqua, cappe a flusso laminare, cappe chimiche o qualsiasi luogo in cui lo spazio è limitato
Marca: Bel Art™ F18788-1300
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
- Rivestimento epossidico per resistenza alle sostanze chimiche e alla corrosione
- Fori quadrati nella griglia
- Tre piani con fondo a griglia scanalato
- Per contenere provette con diametro di 10-13, 13-16 o 16-20 mm
- Sterilizzabile in autoclave
- Inerti a solventi organici, sali, acidi e alcali deboli
- Resistenti a temperature da -223°C (-369°F) a 121°C (250°F)
Specifica
Rack per provette per analisi | |
Sì | |
Tubes (10 to 13 mm) | |
36 | |
3 Tiers | |
Non sterile | |
−23 °C - 121 °C | |
13 mm |
6 x 6 | |
Verde | |
Acciaio con rivestimento epossidico | |
Rettangolare | |
Yes, When Empty | |
Provette da 10 a 13 mm | |
11.3 x 10.7 x 6.4 cm (4.44 x 4.19 x 2.5 pollici) |