Learn More
Bel Art™ Rack per provette di formato ridotto Poxygrid™ SP Scienceware™
Per l'uso in bagni d'acqua, cappe a flusso laminare, cappe chimiche o qualsiasi luogo in cui lo spazio è limitato
Marca: Bel Art™ F18788-1601
39.00 EUR valido fino al 2025-07-13
Usa il codice promo "24135" per avere il tuo prezzo promozionale.
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
- Rivestimento epossidico per resistenza alle sostanze chimiche e alla corrosione
- Fori quadrati nella griglia
- Tre piani con fondo a griglia scanalato
- Per contenere provette con diametro di 10-13, 13-16 o 16-20 mm
- Sterilizzabile in autoclave
- Inerti a solventi organici, sali, acidi e alcali deboli
- Resistenti a temperature da -223°C (-369°F) a 121°C (250°F)
Specifica
Test Tube Rack | |
Sì | |
Tubes (13 to 16 mm) | |
24 | |
3 Tiers | |
Non sterile | |
−223 °C - 121 °C | |
16 mm |
6 x 4 | |
Blu | |
Filo di acciaio rivestito in resina epossidica | |
Rettangolare | |
Yes, When Empty | |
Provette da 13 a 16 mm | |
4.94 x 3.9 x 2.5 in (12.5 x 9.9 x 6.4 cm) |