Learn More
Ansell Guanti monouso in nitrile specifici per ciascuna mano Barrier™
Prodotto da pellicola a cinque strati per garantire una resistenza chimica ad ampio spettro. I Guanti monouso in nitrile specifici per ciascuna mano Ansell™ Barrier™ possono essere utilizzati anche come protezioni per applicazioni più pericolose.
28.31€ - 29.75€
Specifica
Certificazione/Conformità | ASTM D6319, FDA 21 CFR 177.2600, ASTM F1671 |
---|---|
Certifications/Compliance (Europe) | Category III, EN 420:2003 + A1:2009, EN ISO 374-1:2016 |
Chlorinated | No |
AQL | 0.4 |
Colore | Green |
Allerta:
A seguito di un forte aumento della domanda, i tempi di consegna di questo articolo possono essere più lunghi di quanto indicato.
Codice del prodotto | Marca | Size | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Size | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15800550
|
Ansell
93850110 |
2X-Large, 10.5/11 | N/A | ||||||
15850540
|
Ansell
93850060 |
5.5/6 | N/A | ||||||
15860540
|
Ansell
93850070 |
6.5/7 | N/A | ||||||
15870540
|
Ansell
93850080 |
Medio | N/A | ||||||
15880540
|
Ansell
93850090 |
8.5/9 | N/A | ||||||
15890540
|
Ansell
93850100 |
9.5/10 | N/A | ||||||
Descrizione
Disposable nitrile gloves with TNT™ chemical splash resistance technology offer a high level of protection against harmful exposures.
- Guanti in pellicola chimicamente resistente con design ergonomico
- Il rivestimento integrale in non tessuto aiuta ad assorbire e dissipare la traspirazione
- La tecnologia senza cuciture brevettata impedisce il contatto con sostanze chimiche e mantiene insieme come singola unità la pellicola e il rivestimento protettivi
- Indossati da soli, i guanti Barrier™ forniscono flessibilità e tattilità
- I guanti devono essere indossati come rivestimento di guanti più pesanti di nitrile, neoprene o PVC, quando utilizzati per applicazioni più pericolose in cui il rischio di danni fisici è maggiore
Compliance
Conforme a EN 374-4, EN 388, CE 0493; approvazione per uso medico FDA 510(k).
Specifica
ASTM D6319, FDA 21 CFR 177.2600, ASTM F1671 | |
No | |
Green | |
7.5 mil | |
Ambidestri | |
Nitrile | |
0.12 mm | |
0.19 mm | |
Yes | |
Con bordino | |
ISO 9001:2008 | |
9,5in. |
Category III, EN 420:2003 + A1:2009, EN ISO 374-1:2016 | |
0.4 | |
Single-use | |
0.19 mm | |
Sì | |
4.7 mil | |
7.5 mil | |
EN 388 | |
Bacteria, Fungi WITH Virus Protection | |
Unlined | |
MICROFLEX™ 93-850 | |
24 cm |