Learn More
Ansell Guanti monouso in nitrile specifici per ciascuna mano Barrier™
Prodotto da pellicola a cinque strati per garantire una resistenza chimica ad ampio spettro. I Guanti monouso in nitrile specifici per ciascuna mano Ansell™ Barrier™ possono essere utilizzati anche come protezioni per applicazioni più pericolose.
Marca: Ansell 93850090
Allerta:
A seguito di un forte aumento della domanda, i tempi di consegna di questo articolo possono essere più lunghi di quanto indicato.
Descrizione
Disposable nitrile gloves with TNT™ chemical splash resistance technology offer a high level of protection against harmful exposures.
- 2X more chemical splash protection than leading nitrile brands
- High standard for barrier quality and consistency (Low 0.40 AQL)
- Robust construction prevents rips, tears and breaches
- Made with proprietary TNT™ Technology for soft, durable protection against a wide range of chemicals
- Silicone-free formulation for enhanced product protection
Compliance
Conforme a EN 374-4, EN 388, CE 0493; approvazione per uso medico FDA 510(k).
Specifica
ASTM D6319, FDA 21 CFR 177.2600, ASTM F1671 | |
No | |
Green | |
7.5 mil | |
Ambidestri | |
Nitrile | |
0.12 mm | |
7.5 mil | |
EN 388 | |
Bacteria, Fungi WITH Virus Protection | |
Unlined | |
93850090 | |
9,5in. |
Category III, EN 420:2003 + A1:2009, EN ISO 374-1:2016 | |
0.4 | |
Single-use | |
0.19 mm | |
Sì | |
4.7 mil | |
8.5/9 | |
0.19 mm | |
Yes | |
Con bordino | |
ISO 9001:2008 | |
MICROFLEX™ 93-850 | |
24 cm |