Learn More
Ansell Guanti monouso in nitrile specifici per ciascuna mano Barrier™
Codice prodotto. 15890540
Click to view available options
Size:
2X-Large, 10.5/11
5.5/6
6.5/7
8.5/9
9.5/10
Medio
A seguito di un forte aumento della domanda, i tempi di consegna di questo articolo possono essere più lunghi di quanto indicato.
A seguito di un forte aumento della domanda, i tempi di consegna di questo articolo possono essere più lunghi di quanto indicato.
Prodotto da pellicola a cinque strati per garantire una resistenza chimica ad ampio spettro. I Guanti monouso in nitrile specifici per ciascuna mano Ansell™ Barrier™ possono essere utilizzati anche come protezioni per applicazioni più pericolose.
Disposable nitrile gloves with TNT™ chemical splash resistance technology offer a high level of protection against harmful exposures.
  • 2X more chemical splash protection than leading nitrile brands
  • High standard for barrier quality and consistency (Low 0.40 AQL)
  • Robust construction prevents rips, tears and breaches
  • Made with proprietary TNT™ Technology for soft, durable protection against a wide range of chemicals
  • Silicone-free formulation for enhanced product protection
Compliance
Conforme a EN 374-4, EN 388, CE 0493; approvazione per uso medico FDA 510(k).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Certificazione/Conformità ASTM D6319, FDA 21 CFR 177.2600, ASTM F1671
Certifications/Compliance (Europe) Category III, EN 420:2003 + A1:2009, EN ISO 374-1:2016
Chlorinated No
AQL 0.4
Colore Green
Monouso Single-use
Finger Thickness (English) 7.5 mil
Finger Thickness (Metric) 0.19 mm
Hand Ambidestri
Latex Free
Materiale Nitrile
Palm Thickness (English) 4.7 mil
Palm Thickness (Metric) 0.12 mm
Size 9.5/10
Spessore (sistema imperiale) 7.5 mil
Spessore (sistema metrico) 0.19 mm
EN388 Standard EN 388
EN 421 Yes
EN ISO 374 - 5 Bacteria, Fungi WITH Virus Protection
Stile polso guanto Con bordino
Rivestimento interno Unlined
Manufacturing/QMS Audit Standards ISO 9001:2008
Modello 93850100
Serie MICROFLEX™ 93-850
Lunghezza (sistema imperiale) 9,5in.
Lunghezza (sistema metrico) 24 cm