Learn More
Ansell Guanti monouso in nitrile specifici per ciascuna mano Barrier™
Prodotto da pellicola a cinque strati per garantire una resistenza chimica ad ampio spettro. I Guanti monouso in nitrile specifici per ciascuna mano Ansell™ Barrier™ possono essere utilizzati anche come protezioni per applicazioni più pericolose.
Marca:  Ansell 93850080
Codice prodotto. 15870540
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi »
Allerta:
A seguito di un forte aumento della domanda, i tempi di consegna di questo articolo possono essere più lunghi di quanto indicato.
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
Disposable nitrile gloves with TNT™ chemical splash resistance technology offer a high level of protection against harmful exposures.
  • 2X more chemical splash protection than leading nitrile brands
  • High standard for barrier quality and consistency (Low 0.40 AQL)
  • Robust construction prevents rips, tears and breaches
  • Made with proprietary TNT™ Technology for soft, durable protection against a wide range of chemicals
  • Silicone-free formulation for enhanced product protection
Compliance
Conforme a EN 374-4, EN 388, CE 0493; approvazione per uso medico FDA 510(k).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
ASTM D6319, FDA 21 CFR 177.2600, ASTM F1671
No
Verde
7.5 mil
Ambidestri
Nitrile
0.12 mm
7.5 mil
EN 388
Bacteria, Fungi WITH Virus Protection
Unlined
93850080
9,5in.
Category III, EN 420:2003 + A1:2009, EN ISO 374-1:2016
0.4
0.19 mm
4.7 mil
Medio
0.12 mm
Yes
Con bordino
ISO 9001:2008
Da 93 a 850
240 mm