Learn More
Azlon™ Straight-sided Beaker Set
Ideal for general laboratory use - straight stable shape
6.50€ - 73.90€
Specifica
Materiale Polypropylene
Da utilizzare con (applicazione) Ideale per uso generico in laboratorio
Tipo Straight Sided
Autoclavabile Autoclavable
Graduated
Visualizza altre specifiche
Prodotti 6
Codice del prodotto Marca Capacità (sistema metrico) Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Capacità (sistema metrico) Prezzo Quantità e disponibilità  
10580681
Vedere i documenti
Azlon
BDA218MES
50 mL, 100 mL, and 250 mL Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
12483551
Vedere i documenti
Azlon
BDA218MES
50 mL, 100 mL, and 250 mL Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
12473551
Vedere i documenti
Azlon
BDA1198
500 mL, 1000 mL, and 2000 mL Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
10578570
Vedere i documenti
Azlon
BDA1199
10 mL, 25 mL, 50 mL, 100 mL, and 250 mL Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
10293430
Vedere i documenti
Azlon
BDA1200
10 mL, 25 mL, 50 mL, 100 mL, 250 mL, 500 mL, 1000 mL, and 2000 mL Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
10165824
Vedere i documenti
Azlon
BDA300P
10 mL, 25 mL, 50 mL, 100 mL, 250 mL, 400 mL, 500 mL, 600 mL, 1000 mL, and 2000 mL Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
Descrizione
Descrizione
Ideal for general laboratory use - straight stable shape
  • Set of popular classic Azlon beakers
  • Polypropylene material - good chemical resistance
  • Can withstand temperatures up to 121°C and therefore autoclavable
  • Graduations are clearly printed in indelible solvent resistant ink
Specifica
Specifica
Polypropylene
Straight Sided
Ideale per uso generico in laboratorio
Autoclavable
ISO 7056