Learn More
Azlon™ Straight-sided Beaker Set
Ideal for general laboratory use - straight stable shape
Marca:  Azlon BDA1198
Codice prodotto. 12473551
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi »
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
Ideal for general laboratory use - straight stable shape
  • Set of popular classic Azlon beakers
  • Polypropylene material - good chemical resistance
  • Can withstand temperatures up to 121°C and therefore autoclavable
  • Graduations are clearly printed in indelible solvent resistant ink
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
500 mL, 1000 mL, and 2000 mL
Ideale per uso generico in laboratorio
Straight Sided
Polypropylene
Set of 3 Beakers, (500, 1000 and 2000 mL)
Autoclavable
ISO 7056