Learn More
Azlon™ Straight-sided Beaker Set
Ideal for general laboratory use - straight stable shape
Marca:  Azlon BDA218MES
Codice prodotto. 10580681
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi »
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
Ideal for general laboratory use - straight stable shape
  • Set of popular classic Azlon beakers
  • Polypropylene material - good chemical resistance
  • Can withstand temperatures up to 121°C and therefore autoclavable
  • Graduations are clearly printed in indelible solvent resistant ink
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
50 mL, 100 mL, and 250 mL
Ideale per uso generico in laboratorio
Straight Sided
Polypropylene
Set of 3 Beakers, (50, 100 and 250 mL)
Autoclavable
ISO 7056
Documenti
One moment while we fetch your results.
Certificati
Promozioni
Promozioni
Titolo del prodotto
Azlon™ Straight-sided Beaker Set > Set of 3 beakers (50, 100 & 250ml)