Learn More
Azlon™ Straight-sided Beaker Set
Ideal for general laboratory use - straight stable shape
Marca:  Azlon BDA1200
Codice prodotto. 10293430
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi »
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
Ideal for general laboratory use - straight stable shape
  • Set of popular classic Azlon beakers
  • Polypropylene material - good chemical resistance
  • Can withstand temperatures up to 121°C and therefore autoclavable
  • Graduations are clearly printed in indelible solvent resistant ink
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
10 mL, 25 mL, 50 mL, 100 mL, 250 mL, 500 mL, 1000 mL, and 2000 mL
Ideale per uso generico in laboratorio
Straight Sided
Polypropylene
Set of 8 Beakers, (10, 25, 50, 100, 250, 500, 1000 and 2000 mL)
Autoclavable
ISO 7056