Learn More
Bottiglie tonde con collo stretto in polipropilene Azlon™
Bottiglie rotonde in plastica resistente per diverse applicazioni di conservazione dei liquidi, preparazione dei terreni e campionamento. Bottiglie tonde con collo stretto in polipropilene Azlon™ ideali per applicazioni a contatto con alimenti, secondo le normative UE e USA.
12.20€ - 74.40€
Specifica
Colore | Traslucido |
---|---|
Materiale | Polypropylene |
Bocca | Stretta |
Forma | Rotondo |
Tipo di chiusura | Tappo a vite |
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
10044514
|
Azlon
BNP0030PN |
30 ml |
16.12€
pezzi 10 |
Spedizione stimata: 19-08-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
10004564
|
Azlon
BNP0060PN |
60 ml | N/A | ||||||
12551446
|
Azlon
BNP0100PN |
100 mL | N/A | ||||||
10278304
|
Azlon
BNP0125PN |
125 mL |
16.05€
pezzi 10 |
Spedizione stimata: 16-09-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
10472395
|
Azlon
BNP0150PN |
150 ml |
16.95€
pezzi 10 |
Spedizione stimata: 07-10-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
10175564
|
Azlon
BNP0250P |
250 ml |
31.65€
pezzi 10 |
Spedizione stimata: 11-08-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
10490655
|
Azlon
BNP0500P |
500 ml |
43.20€
pezzi 10 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
10207774
|
Azlon
BNP1000P |
1000 ml |
33.90€
pezzi 5 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
10419704
|
Azlon
BNP2000P |
2000 ml |
74.40€
pezzi 5 |
Spedizione stimata: 12-11-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
Descrizione
Use these durable plastic bottles for a wide range of liquid storage, media preparation and sampling applications. AzlonTM Polypropylene Narrow Neck Round Bottles are ideal for food contact applications in accordance with EU and USA regulations.
- Bottiglie in polipropilene rigido semitrasparente con tappi a vite in polipropilene
- Per impieghi pesanti ed estremamente durevoli
- Autoclavabili a 121 °C
- Certificato di lotto scaricabile disponibile online
- Buona resistenza chimica generale
- Le confezioni in stock contengono uno stesso numero di bottiglie e tappi, confezionati separatamente
Specifica
Traslucido | |
Stretta | |
Tappo a vite |
Polypropylene | |
Rotondo |