Learn More
Bottiglie tonde con collo stretto in polipropilene Azlon™
Bottiglie rotonde in plastica resistente per diverse applicazioni di conservazione dei liquidi, preparazione dei terreni e campionamento. Bottiglie tonde con collo stretto in polipropilene Azlon™ ideali per applicazioni a contatto con alimenti, secondo le normative UE e USA.
Marca: Azlon BNP0250P
28.12 EUR valido fino al 2025-07-13
Usa il codice promo "24135" per avere il tuo prezzo promozionale.
Descrizione
Use these durable plastic bottles for a wide range of liquid storage, media preparation and sampling applications. AzlonTM Polypropylene Narrow Neck Round Bottles are ideal for food contact applications in accordance with EU and USA regulations.
- Translucent, rigid polypropylene bottles with polypropylene screw caps
- Heavy duty and very durable in use
- Autoclavable at 121°C
- Batch certificate available to download online
- Good general chemical resistance
- Bulk packs contain an equal number of bottles and caps, packed separately
Specifica
250 ml | |
Semitrasparente | |
Polipropilene | |
Semitrasparente | |
Sì | |
Stretta | |
129 mm | |
5.07 in. | |
60 mm | |
No |
8.45 oz. | |
21 mm | |
10/conf. | |
ISO 7056 | |
Autoclavable | |
Rotondo | |
Narrow Mouth Bottle | |
Polipropilene | |
Tappo a vite |