Learn More
Bottiglie tonde con collo stretto in polipropilene Azlon™
Bottiglie rotonde in plastica resistente per diverse applicazioni di conservazione dei liquidi, preparazione dei terreni e campionamento. Bottiglie tonde con collo stretto in polipropilene Azlon™ ideali per applicazioni a contatto con alimenti, secondo le normative UE e USA.
Marca: Azlon BNP0125PN
13.83 EUR valido fino al 2025-07-13
Usa il codice promo "24135" per avere il tuo prezzo promozionale.
Descrizione
Use these durable plastic bottles for a wide range of liquid storage, media preparation and sampling applications. AzlonTM Polypropylene Narrow Neck Round Bottles are ideal for food contact applications in accordance with EU and USA regulations.
- Translucent, rigid polypropylene bottles with polypropylene screw caps
- Heavy duty and very durable in use
- Autoclavable at 121°C
- Batch certificate available to download online
- Good general chemical resistance
- Bulk packs contain an equal number of bottles and caps, packed separately
Specifica
125 mL | |
Semitrasparente | |
Polipropilene | |
Semitrasparente | |
Sì | |
Stretta | |
102 mm | |
4,01in. | |
50 mm | |
No |
4,22 once | |
22 mm | |
10/conf. | |
CCD 077; SW-CDC-001501; EN-8-1007-22-0912 | |
Sterilizzabili in autoclave | |
Rotondo | |
Flacone rotondo a collo stretto | |
Polipropilene | |
Tappo a vite |