Learn More
Bottiglie tonde con collo stretto in polipropilene Azlon™
Bottiglie rotonde in plastica resistente per diverse applicazioni di conservazione dei liquidi, preparazione dei terreni e campionamento. Bottiglie tonde con collo stretto in polipropilene Azlon™ ideali per applicazioni a contatto con alimenti, secondo le normative UE e USA.
Marca: Azlon BNP0150PN
Descrizione
Use these durable plastic bottles for a wide range of liquid storage, media preparation and sampling applications. AzlonTM Polypropylene Narrow Neck Round Bottles are ideal for food contact applications in accordance with EU and USA regulations.
- Translucent, rigid polypropylene bottles with polypropylene screw caps
- Heavy duty and very durable in use
- Autoclavable at 121°C
- Batch certificate available to download online
- Good general chemical resistance
- Bulk packs contain an equal number of bottles and caps, packed separately
Specifica
150 ml | |
22 mm | |
10/conf. | |
Sì | |
Stretta | |
116 mm | |
50 mm |
Traslucido | |
Polypropylene | |
Semitrasparente | |
Autoclavable | |
Rotondo | |
Polipropilene | |
Tappo a vite |