Learn More
Greiner Bio-One 96-well Chimney designed Round (U) Bottom Microplates
For high-throughput screening in cell based test systems.
161.10€ - 175.74€
Specifica
Formato | Standard |
---|---|
Matrice | 8 x 12 |
Materiale | Polypropylene |
No. of Wells | 96 |
Forma pozzetto | Round Bottom (U-well) |
Codice del prodotto | Marca | Colore | Sterilità | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Colore | Sterilità | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
10440912
|
Greiner Bio-One
650209 |
Black | Non-sterile |
175.74€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 01-09-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|||
10779984
|
Greiner Bio-One
650261 |
Natural | Sterile |
161.10€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 10-09-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|||
10433075
|
Greiner Bio-One
650207 |
White | Non-sterile |
165.50€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 12-09-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|||
Descrizione
- Non-pyrogenic
- Conical well design with flat bottom
- Ensures accurate pipetting
- Reduces dead volume of well
- Free of detectable DNase, RNase, human DNA
- Prevents wicking
Specifica
Standard | |
Polypropylene | |
Round Bottom (U-well) |
8 x 12 | |
96 |
Sicurezza e movimentazione
missing translation for 'shelfLife' : 5 Years