Learn More
Greiner Bio-One 96-well Chimney designed Round (U) Bottom Microplates
For high-throughput screening in cell based test systems.
Marca:  Greiner Bio-One 650209
Codice prodotto. 10440912
  • 175.74€ / pezzi 100
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 01-09-2025
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Non-pyrogenic
  • Conical well design with flat bottom
  • Ensures accurate pipetting
  • Reduces dead volume of well
  • Free of detectable DNase, RNase, human DNA
  • Prevents wicking
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
No
Without Lid
Not Autoclavable
Black
96
Non trattata
Round Bottom (U-well)
100
Yes
Chimney
Standard
8 x 12
Non Binding
Polypropylene
Non-sterile
355 μL
4800 x g (swinging bucket rotor)
100/Cs.