Learn More
Greiner Bio-One 96-well Chimney designed Round (U) Bottom Microplates
For high-throughput screening in cell based test systems.
Marca:  Greiner Bio-One 650261
Codice prodotto. 10779984
  • 161.10€ / pezzi 100
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 10-09-2025
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Non-pyrogenic
  • Conical well design with round (U) bottom
  • Ensures accurate pipetting
  • Reduces dead volume of well
  • Free of detectable DNase, RNase, human DNA
  • Prevents wicking
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
Standard
8 x 12
Polypropylene
Sterile
100/Cs.
Without Lid
Natural
96
Round Bottom (U-well)