Learn More
Greiner Bio-One 96-well Chimney designed Round (U) Bottom Microplates
For high-throughput screening in cell based test systems.
Marca:  Greiner Bio-One 650207
Codice prodotto. 10433075
  • 165.50€ / pezzi 100
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 12-09-2025
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Non-pyrogenic
  • Conical well design with flat bottom
  • Ensures accurate pipetting
  • Reduces dead volume of well
  • Free of detectable DNase, RNase, human DNA
  • Prevents wicking
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
Free of detectable DNase/RNase, human DNA and pyrogens.
8 x 12
White
96
Non-sterile
Round Bottom (U-well)
100
100/Cs.
128 x 85 x 15 mm
Standard
Not Autoclavable
Polypropylene
50 to 300 μL
355 μL
4800 x g (swinging bucket rotor)
10
-196°C to +121°C