Learn More
Buerkle™ Provette in polipropilene bianco con tappo a vite
Svuotamento completo senza residui. Provette in polipropilene bianco Buerkle™ con tappo a vite, resistenti alla luce, sterilizzabili e adatti per utilizzi con alimenti.
0.45€ - 5.45€
Specifica
Materiale | Polypropylene |
---|---|
Colore chiusura | Bianco |
Autoclavabile | Autoclavable |
Forma | Rotondo |
Tipo di chiusura | Screw Cap |
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15365607
|
Buerkle™
6214-0012 |
12 mL |
0.45€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
11837852
|
Buerkle™
6214-0025 |
25 ml |
0.60€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
11847852
|
Buerkle™
6214-0060 |
60 ml |
1.00€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
11878272
|
Buerkle™
6214-0090 |
90 mL |
1.15€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
11857852
|
Buerkle™
6214-0125 |
125 mL |
1.30€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
11857792
|
Buerkle™
6214-0250 |
250 ml |
2.05€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
11867852
|
Buerkle™
6214-0600 |
625 ml |
2.20€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
15336438
|
Buerkle™
6214-1000 |
1000 mL |
5.45€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
Descrizione
Contenitore economico per impaccamento in polipropilene con tappo a vite. Svuotamento completo senza residui.- Impervious to light
- Adatto per l'uso con alimenti
- Sterilizzabile
Specifica
Polypropylene | |
Autoclavable | |
Screw Cap |
Bianco | |
Rotondo |