Learn More
Buerkle™ Provette in polipropilene bianco con tappo a vite
Svuotamento completo senza residui. Provette in polipropilene bianco Buerkle™ con tappo a vite, resistenti alla luce, sterilizzabili e adatti per utilizzi con alimenti.
Marca: Buerkle™ 6214-0060
.62 EUR valido fino al 2025-06-30
Usa il codice promo "24156" per avere il tuo prezzo promozionale.
Descrizione
Contenitore economico per impaccamento in polipropilene con tappo a vite. Svuotamento completo senza residui.- Impervious to light
- Adatto per l'uso con alimenti
- Sterilizzabile
Specifica
60 ml | |
Foodstuff | |
Polipropilene | |
0.5 kg | |
Sì | |
Rotondo | |
Storage Jar | |
Tappo a vite |
White | |
Tappo a vite | |
50/conf. | |
Bianco | |
Autoclavable | |
56 mm | |
41 mm |