Learn More
Buerkle™ Provette in polipropilene bianco con tappo a vite
Svuotamento completo senza residui. Provette in polipropilene bianco Buerkle™ con tappo a vite, resistenti alla luce, sterilizzabili e adatti per utilizzi con alimenti.
Marca:  Buerkle™ 6214-0090
1.07 EUR valido fino al 2025-12-31
Usa il codice promo "25339" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 11878272
  • 1.15€ / Pezzo
Solo null disponibili
In stock
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
Contenitore economico per impaccamento in polipropilene con tappo a vite. Svuotamento completo senza residui.
  • Impervious to light
  • Adatto per l'uso con alimenti
  • Sterilizzabile
Specifica
Specifica
90 mL
Foodstuff
Polipropilene
0.8 kg
Rotondo
Storage Jar
Tappo a vite
White
Tappo a vite
50/conf.
Bianco
Autoclavable
52 mm
52 mm