Learn More
DWK Life Sciences Guarnizioni con apertura in alluminio non rivestito
Open-top seal exposes stopper for sample retrieval with a syringe
152.00€ - 393.00€
Specifica
Materiale | Alluminio |
---|---|
Quantità | Contenitore da 1000 |
Tipo | Sommità aperta |
Codice del prodotto | Marca | Colore | Dimensione chiusura | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Colore | Dimensione chiusura | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
11788769
![]() |
DWK Life Sciences
224178-05 |
Blu | 20 mm |
164.00€
pezzi 1000 |
Spedizione stimata: 21-08-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|||
12412661
|
DWK Life Sciences
224176-07 |
Green | 11 mm |
174.00€
pezzi 1000 |
Spedizione stimata: 29-07-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|||
11798769
![]() |
DWK Life Sciences
224178-06 |
Rosso | 20 mm |
393.00€
pezzi 1000 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|||
11768769
![]() |
DWK Life Sciences
224177-05 |
Blue | 13 mm |
183.00€
pezzi 1000 |
Spedizione stimata: 29-07-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|||
11778769
![]() |
DWK Life Sciences
224177-06 |
Red | 13 mm |
183.00€
pezzi 1000 |
Spedizione stimata: 29-07-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|||
12482651
|
DWK Life Sciences
224176-01 |
Natural | 11 mm |
152.00€
pezzi 1000 |
Spedizione stimata: 29-07-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|||
12492651
|
DWK Life Sciences
224176-05 |
Blue | 11 mm |
174.00€
pezzi 1000 |
Spedizione stimata: 29-07-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|||
11708779
![]() |
DWK Life Sciences
224178-07 |
Green | 20 mm |
160.00€
pezzi 1000 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|||
11865303
![]() |
DWK Life Sciences
224177-01 |
Natural | 13 mm |
159.00€
pezzi 1000 |
Spedizione stimata: 24-06-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|||
12402661
|
DWK Life Sciences
224176-06 |
Red | 11 mm |
169.00€
pezzi 1000 |
Spedizione stimata: 29-07-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|||
Descrizione
- Non rivestiti
- Tipo di chiusura: guarnizione
Specifica
Alluminio | |
Contenitore da 1000 | |
Sommità aperta |