Learn More
DWK Life Sciences Joints avec opercule en aluminium sans revêtement Wheaton™
GREENER_CHOICE
Le joint avec opercule expose le bouchon pour une récupération de l’échantillon avec une seringue
Marque:  DWK Life Sciences 224177-05
186.17 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
 Afficher plus de versions de ce produit
Code produit. 11768769
  • 239.00€ / 1000 pièces
Il en reste null
Expédition estimée: 25-07-2025
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Description
Description
  • Non revêtus
  • Type de bouchon : Joint
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Bleu
1000/carton
13 mm
Aluminium
Avec opercule
Suggestions de produits
Suggestions de produits
Vidéos
FDS
Documents
Documents
Certificats
Promotions
Promotions
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis