Learn More
DWK Life Sciences Guarnizioni con apertura in alluminio non rivestito
Open-top seal exposes stopper for sample retrieval with a syringe
Marca: DWK Life Sciences 224178-06
163.54 EUR valido fino al 2025-12-31
Usa il codice promo "25339" per avere il tuo prezzo promozionale.
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
- Unlined
- Closure Type: Seal
Specifica
Rosso | |
Contenitore da 1000 | |
20 mm |
Alluminio | |
Sommità aperta |