Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ Extended Controlled 20mm LDPE Dropper Tips
20mm extended controlled dropper tip made of LDPE (Low Density Polyethylene)
37.95€ - 353.00€
Specifica
Certificazione/Conformità | ISO 9001 |
---|---|
Drop Size | 41 μL |
Product Type | Dropper Tip |
Da utilizzare con (apparecchiatura) | Plastic dropping bottle |
Codice del prodotto | Marca | Colore | Materiale | N. per custodia | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Colore | Materiale | N. per custodia | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
12436081
|
DWK Life Sciences
W242434-A |
Blue | Polyethylene | 1000 Cs. |
353.00€
pezzi 1000 |
Spedizione stimata: 15-09-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||
10793504
|
DWK Life Sciences
242434 |
Blue | LDPE | 100 Cs. |
37.95€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 15-09-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||
12476081
|
DWK Life Sciences
W242436-A |
Green | Polyethylene | 1000 Cs. |
353.00€
pezzi 1000 |
Spedizione stimata: 15-09-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||
12448812
|
DWK Life Sciences
242436 |
Green | LDPE | 100 Cs. |
37.95€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 15-09-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||
12456071
|
DWK Life Sciences
W242431-01-A |
Natural | Polyethylene | 1000 Cs. |
353.00€
pezzi 1000 |
Spedizione stimata: 15-09-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||
12416081
|
DWK Life Sciences
W242433-A |
Orange | Polyethylene | 1000 Cs. |
353.00€
pezzi 1000 |
Spedizione stimata: 15-09-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||
12418812
|
DWK Life Sciences
242433 |
Orange | LDPE | 100 Cs. |
37.95€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 15-09-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||
12476071
|
DWK Life Sciences
W242431-A |
Pink | Polyethylene | 1000 Cs. |
353.00€
pezzi 1000 |
Spedizione stimata: 15-09-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||
12496081
|
DWK Life Sciences
W242437-A |
Purple | Polyethylene | 1000 Cs. |
353.00€
pezzi 1000 |
Spedizione stimata: 15-09-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||
12496071
|
DWK Life Sciences
W242432-A |
Red | Polyethylene | 1000 Cs. |
353.00€
pezzi 1000 |
Spedizione stimata: 15-09-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||
12408812
|
DWK Life Sciences
242432 |
Red | LDPE | 100 Cs. |
37.95€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 15-09-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||
12436091
|
DWK Life Sciences
W242440-A |
White | Polyethylene | 1000 Cs. |
353.00€
pezzi 1000 |
Spedizione stimata: 15-09-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||
11704219
|
DWK Life Sciences
242440 |
White | LDPE | 100 Cs. |
38.15€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 08-07-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||
12416091
|
DWK Life Sciences
W242438-A |
Yellow | Polyethylene | 1000 Cs. |
353.00€
pezzi 1000 |
Spedizione stimata: 15-09-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||
12468812
|
DWK Life Sciences
242438 |
Yellow | LDPE | 100 Cs. |
37.95€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 15-09-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||
Descrizione
- Extended controlled dropper tip dispenses one drop at a time
- Average drop size is 44μL ±6μL
- Case of 100
Specifica
ISO 9001 | |
41 μL | |
Dropper Tip | |
Plastic dropping bottle |