Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ Extended Controlled 20mm LDPE Dropper Tips
20mm extended controlled dropper tip made of LDPE (Low Density Polyethylene)
Marca:  DWK Life Sciences 242433
Codice prodotto. 12418812
  • 37.95€ / pezzi 100
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 15-09-2025
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Extended controlled dropper tip dispenses one drop at a time
  • Average drop size is 44μL ±6μL
  • Case of 100
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
Orange
100 Cs.
41 μL
Plastic dropping bottle
LDPE
ISO 9001
Dropper Tip