Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ Extended Controlled 20mm LDPE Dropper Tips
20mm extended controlled dropper tip made of LDPE (Low Density Polyethylene)
Marca:  DWK Life Sciences W242440-A
Codice prodotto. 12436091
  • 353.00€ / pezzi 1000
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 15-09-2025
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Extended controlled dropper tip dispenses one drop at a time
  • Average drop size is 44μL ±6μL
  • Case of 100
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
White
1000 Cs.
41 μL
Plastic dropping bottle
Polyethylene
ISO 9001
Dropper Tip