Learn More
Cole-Parmer™ VapLock™ Solvent Waste Kits for Bottles and Carboys
VapLock™ Solvent Waste Kits for Bottles and Carboys collect effluent from multiple sources while minimizing harmful solvent exhaust
508.00€ - 754.00€
Specifica
Tipo Solvent Waste Kit
Da utilizzare con (applicazione) Solvent Safety
Da utilizzare con (apparecchiatura) Solvent-Compatible Containers
Visualizza altre specifiche
Prodotti 5
Codice del prodotto Marca Materiale Size Dimensioni filettatura (sistema imperiale) Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Materiale Size Dimensioni filettatura (sistema imperiale) Prezzo Quantità e disponibilità  
15884534
Vedere i documenti
Cole-Parmer™
WAK38P-10
Polypropylene GL38 1 x 1/2 in. NPT(F), 3 x 1/4 in. NPT(F), 6 x 1/4 in.-28 UN(F)(F)
656.00€
Pezzo
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 29-09-2025
Aggiungi al carrello
15864534
Vedere i documenti
Cole-Parmer™
WAK38NP-10
Polypropylene Nalgene 38-430 1 x 1/2 in. NPT(F), 3 x 1/4 in. NPT(F), 6 x 1/4 in.-28 UN(F)(F)
631.00€
Pezzo
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 17-12-2025
Aggiungi al carrello
15874534
Vedere i documenti
Cole-Parmer™
WAK38NX-10
PTFE Nalgene 38-430 1 x 1/2 in. NPT(F), 3 x 1/4 in. NPT(F), 6 x 1/4 in.-28 UN(F)(F)
754.00€
Pezzo
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 17-12-2025
Aggiungi al carrello
15894534
Vedere i documenti
Cole-Parmer™
WAK38WP-10
Polypropylene Wako 38 mm 1 x 1/2 in. NPT(F), 3 x 1/4 inNPT(F), 6 x 1/4 in.-28 UN(F)(F)
508.00€
Pezzo
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 17-12-2025
Aggiungi al carrello
17286064
Vedere i documenti
Cole-Parmer™
12018-93
PTFE 51 mm 1 x 1/2 in. NPT(F), 3 x 1/4 in. NPT(F), 6 x 1/4 in.-28 UN(F)(F)
662.00€
Pezzo
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Solo null disponibili
In stock
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
Various cap sizes available to fit your solvent container
Warranty
None
Specifica
Specifica
Solvent Waste Kit
Solvent Safety
Solvent-Compatible Containers