Learn More
Cole-Parmer™ VapLock™ Solvent Waste Kits for Bottles and Carboys
VapLock™ Solvent Waste Kits for Bottles and Carboys collect effluent from multiple sources while minimizing harmful solvent exhaust
Marca:  Cole-Parmer™ WAK38NX-10
Codice prodotto. 15874534
  • 754.00€ / Pezzo
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 17-12-2025
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
Various cap sizes available to fit your solvent container
Servizi
None
Specifica
Specifica
Solvent Safety
PTFE
1 x 1/2 in. NPT(F), 3 x 1/4 in. NPT(F), 6 x 1/4 in.-28 UN(F)(F)
Solvent-Compatible Containers
Nalgene 38-430
Solvent Waste Kit