Learn More
Cole-Parmer™ VapLock™ Solvent Waste Kits for Bottles and Carboys
VapLock™ Solvent Waste Kits for Bottles and Carboys collect effluent from multiple sources while minimizing harmful solvent exhaust
Marca:  Cole-Parmer™ WAK38WP-10
Codice prodotto. 15894534
  • 508.00€ / Pezzo
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 20-11-2025
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
Various cap sizes available to fit your solvent container
Servizi
None
Specifica
Specifica
Solvent Safety
Polypropylene
1 x 1/2 in. NPT(F), 3 x 1/4 inNPT(F), 6 x 1/4 in.-28 UN(F)(F)
Solvent-Compatible Containers
Wako 38 mm
Solvent Waste Kit
Documenti
One moment while we fetch your results.
Certificati
Promozioni
Promozioni
Titolo del prodotto
Cole-Parmer™ VapLock™ Solvent Waste Kits for Bottles and Carboys > PP, 38 mm Wako, 1x1/2 inNPTF, 3x1/4 inNPTF, 6x1/4 in-28 UNFF; 1/ea