Learn More
Fisherbrand™ Pulitore a ultrasuoni TI-H
Provides the latest cleaning method for industry, laboratory and workshop. Fisherbrand™ Transsonic TI-H Ultrasonic Cleaning Units feature ergonomic design for simple operating and control by turning knobs for sound, power, temperature and frequency.
1890.00€ - 2490.00€
Specifica
Materiale Stainless Steel
Temporizzatore 15 min. and continuous
Frequenza 50 Hz
Tensione 230 VAC
Da utilizzare con (applicazione) Perfect for hard surfaces made of Metal and Glass in industry, workshop and jewellery manufacturing (hard precious stones only)
Visualizza altre specifiche
Prodotti 8
Codice del prodotto Marca Capacità (sistema metrico) Modello Tipo di spina Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Capacità (sistema metrico) Modello Tipo di spina Prezzo Quantità e disponibilità  
10584132
Vedi i prodotti accessori Vedere i documenti
Fisherbrand™
2390400020
16.8 L TI-H-20 MF2 Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
10350742
Vedi i prodotti accessori Vedere i documenti
Fisherbrand™
2390300020
12.2 L TI-H-15 MF2 Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
10770303
Vedi i prodotti accessori Vedere i documenti
Fisherbrand™
2390200020
8.6 L TI-H-10 MF2 Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
10450212
Vedi i prodotti accessori Vedere i documenti
Fisherbrand™
2390100020
3.5 L TI-H-5 MF2 Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
10710693
Vedi i prodotti accessori Vedere i documenti
Fisherbrand™
2390300010
12.2 L TI-H-15 MF3 Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
10611032
Vedi i prodotti accessori Vedere i documenti
Fisherbrand™
2390400010
16.8 L TI-H-20 MF3 Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
10157431
Vedi i prodotti accessori Vedere i documenti
Fisherbrand™
2390100010
3.5 l TI-H-5 MF3 Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
10691022
Vedi i prodotti accessori Vedere i documenti
Fisherbrand™
2390200010
8.6 L TI-H-10 MF3 Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
Descrizione
Descrizione
  • Degassing and sweeping modes
  • With variable frequencies for intensive or gentle cleaning
  • All units are heat and sound insulated
  • Uses a special cavitation-resistant stainless steel for all tanks
  • Powerful and environmentally friendly cleaning
Specifica
Specifica
Stainless Steel
50 Hz
Perfect for hard surfaces made of Metal and Glass in industry, workshop and jewellery manufacturing (hard precious stones only)
15 min. and continuous
230 VAC
30°C to 80°C