Learn More
Fisherbrand™ Pulitore a ultrasuoni TI-H
Provides the latest cleaning method for industry, laboratory and workshop. Fisherbrand™ Transsonic TI-H Ultrasonic Cleaning Units feature ergonomic design for simple operating and control by turning knobs for sound, power, temperature and frequency.
Marca:  Fisherbrand™ 2390400020
Codice prodotto. 10584132
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi »
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Degassing and sweeping modes
  • With variable frequencies for intensive or gentle cleaning
  • All units are heat and sound insulated
  • Uses a special cavitation-resistant stainless steel for all tanks
  • Powerful and environmentally friendly cleaning
Specifica
Specifica
Stainless Steel
50 Hz
16.8 L
470 x 430 x 420 mm
Perfect for hard surfaces made of Metal and Glass in industry, workshop and jewellery manufacturing (hard precious stones only)
200 mm
30°C to 80°C
20 kg
MF2
15 min. and continuous
230 VAC
470 mm
230VAC, 50Hz, 1650w
420 mm
TI-H-20
1650 w
430 mm
Documenti
One moment while we fetch your results.
Certificati
Vedi i prodotti accessori
Promozioni
Promozioni
Titolo del prodotto
Fisherbrand™ Pulitore a ultrasuoni TI-H > MF2; Capacity: 16.8L