Learn More
Thermo Scientific™ HyPURITY™ C4 HPLC Columns
HyPURITY HPLC Columns are highly characterized, tested, and validated.
343.74€ - 1055.00€
Specifica
Dimensione particelle | 5 μm |
---|---|
Dimensione del poro | 190 Å |
Surface Area | 200 m²/g |
Tipo USP | L26 |
Fase stazionaria | C4 |
Codice del prodotto | Marca | Lunghezza (sistema metrico) | Diametro (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Lunghezza (sistema metrico) | Diametro (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
10178944
|
Thermo Scientific™
22405-053030 |
50 mm | 3 mm | ||||||
10159054
|
Thermo Scientific™
22405-052130 |
50 mm | 2.1 mm | ||||||
10419534
|
Thermo Scientific™
22405-152130 |
150 mm | 2.1 mm | ||||||
10588035
|
Thermo Scientific™
22405-104630 |
100 mm | 4.6 mm | ||||||
10303565
|
Thermo Scientific™
22405-154630 |
150 mm | 4.6 mm |
936.00€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|||
10270745
|
Thermo Scientific™
22405-254630 |
250 mm | 4.6 mm |
1055.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 25-08-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|||
10724437
|
Thermo Scientific™
22405-012101 |
10 mm | 2.1 mm | ||||||
Descrizione
High quality, highly pure silica columns
- The 10mm design offers maximum protection with minimal increase in retention
- Fit Thermo Scientific UNIGUARD™ direct connection and stand alone holders
- High quality, highly pure silica columns
Order Info
Other column dimensions are also available. Please call Customer Service for more information.
Specifica
5 μm | |
200 m²/g | |
C4 | |
4.5% | |
Sì |
190 Å | |
L26 | |
Silica | |
A fase inversa | |
A fase inversa |