Learn More
Thermo Scientific™ HyPURITY™ C4 HPLC Columns
HyPURITY HPLC Columns are highly characterized, tested, and validated.
Marca:  Thermo Scientific™ 22405-254630
1049.63 EUR valido fino al 2025-12-31
Usa il codice promo "25339" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 10270745
  • 1055.00€ / Pezzo
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 25-08-2025
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
High quality, highly pure silica columns
  • The 10mm design offers maximum protection with minimal increase in retention
  • Fit Thermo Scientific UNIGUARD™ direct connection and stand alone holders
  • High quality, highly pure silica columns
Order Info
Other column dimensions are also available. Please call Customer Service for more information.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
Colonna analitica
250 mm
190 Å
L26
Silica
A fase inversa
A fase inversa
4.6 mm
5 μm
200 m²/g
C4
4.5%