Learn More
Thermo Scientific™ HyPURITY™ C4 HPLC Columns
HyPURITY HPLC Columns are highly characterized, tested, and validated.
Marca: Thermo Scientific™ 22405-154630
930.93 EUR valido fino al 2025-12-31
Usa il codice promo "25339" per avere il tuo prezzo promozionale.
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
High quality, highly pure silica columns
- The 10mm design offers maximum protection with minimal increase in retention
- Fit Thermo Scientific UNIGUARD™ direct connection and stand alone holders
- High quality, highly pure silica columns
Order Info
Other column dimensions are also available. Please call Customer Service for more information.
Specifica
Colonna analitica | |
150 mm | |
190 Å | |
L26 | |
Silica | |
A fase inversa | |
A fase inversa |
4.6 mm | |
5 μm | |
200 m²/g | |
C4 | |
4.5% | |
Sì |