Learn More
Texwipe™ AlphaMop™ Replacement Heads
AlphaMop™ 15 x 8 in. (38 x 20 cm) Thermoplastic Mop Head
91.50€ - 115.00€
Specifica
Product Type Replacement Head
Sterilità Non-sterile
Da utilizzare con (apparecchiatura) AlphaMop
Color-coded No
Materiale Thermoplastic
Visualizza altre specifiche
Prodotti 2
Codice del prodotto Marca Autoclavabile Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Autoclavabile Prezzo Quantità e disponibilità  
17915241
Vedere i documenti
Texwipe™
TX7108AH
Sterilizzabile in autoclave
115.00€
Pezzo
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 22-10-2025
Aggiungi al carrello
15633249
Vedere i documenti
Texwipe™
TX7108H
Not Autoclavable
91.50€
Pezzo
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 22-09-2025
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • The large mop head allows for wider surface coverage and faster cleaning results
  • Quick-change system allows the user to replace covers / pads frequently, adhering to strict cleaning protocols
  • The polyester pad assures the mop cover to conform to surfaces for consistent cleaning
  • Specifica
    Specifica
    Replacement Head
    AlphaMop
    Thermoplastic