Learn More
Texwipe™ AlphaMop™ Replacement Heads
AlphaMop™ 15 x 8 in. (38 x 20 cm) Thermoplastic Mop Head
Marca: Texwipe™ TX7108AH
90.56 EUR valido fino al 2025-12-31
Usa il codice promo "25339" per avere il tuo prezzo promozionale.
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
Specifica
Replacement Head | |
Sterilizzabile in autoclave | |
No |
Non-sterile | |
AlphaMop | |
Thermoplastic |